Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse LOXL2 / Lysyl oxidase homolog 2 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) LOXL2 / Lysyl oxidase homolog 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_201582.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 94352 |
Nombre | LOXL2 / Lysyl oxidase homolog 2 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16032430
|
enQuireBio™
QP6317-EC-100UG |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16052430
|
enQuireBio™
QP6317-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16042430
|
enQuireBio™
QP6317-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16062430
|
enQuireBio™
QP6317-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16072430
|
enQuireBio™
QP6317-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16082430
|
enQuireBio™
QP6317-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_201582.2 | |
LOXL2 / Lysyl oxidase homolog 2 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
94352 | |
Research Use Only | |
Loxl2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
QYEGWPYQLQ YPEYFQQPAP EHHQRQVPSD VVKIQVRLAG QKRKHNEGRV EVYYEGQWGT VCDDDFSIHA AHVVCRQVGY VEAKSWAASS SYGPGEGPIW LDNIYCTGKE STLASCSSNG WGVTDCKHTE DVGVVCSEKR IPGFKFDNSL INQIESLNIQ VEDIRIRPIL SAFRHRKPVT EGYVEVKEGK AWKQICNKHW TAKNSHVVCG MFGFPAEKTY NPKAYKTFAS RRKLRYWKFS MNCTGTEAHI SSCKLGPSVT RDPVKNATCE NGQPAVVSCV PSQIFSPDGP SRFRKAYKPE QPLVRLRGGA QVGEGRVEVL KNGEWGTICD DKWDLVSASV VCRELGFGTA KEAITGSRLG QGIGPIHLNE VQCTGTEKSI IDCKFNTESQ GCNHEEDAGV RCNIPIMGFQ KKVRLNGGRN PYEGRVEVLT ERNGSLVWGT VCGQNWGIVE AMVVCRQLGL GFASNAFQET WYWHGNIFAN NVVMSGVKCS GTELSLAHCR HDEEVACPEG GVRFGAGVAC SETAPDLVLN AEIVQQTAYL EDRPMSLLQC AMEENCLSAS AVHTDPTRGH RRLLRFSSQI HNNGQSDFRP KNGRHAWIWH DCHRHYHSME VFTYYDLLSL NGTKVAEGHK ASFCLEDTEC EGDIQKSYEC ANFGEQGITM GCWDMYRHDI DCQWIDITDV PPGDYLFQVV INPNYEVPES DFSNNIMKCR SRYDGYRIWM YNCHVGGAFS EETEQKFEHF SGLLNNQLSV Q | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |