Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse LOXL2 / Lysyl oxidase homolog 2 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) LOXL2 / Lysyl oxidase homolog 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6317-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16072430
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_201582.2
LOXL2 / Lysyl oxidase homolog 2 Protein
Research Use Only
Loxl2
Recombinant Protein
E. coli
QYEGWPYQLQ YPEYFQQPAP EHHQRQVPSD VVKIQVRLAG QKRKHNEGRV EVYYEGQWGT VCDDDFSIHA AHVVCRQVGY VEAKSWAASS SYGPGEGPIW LDNIYCTGKE STLASCSSNG WGVTDCKHTE DVGVVCSEKR IPGFKFDNSL INQIESLNIQ VEDIRIRPIL SAFRHRKPVT EGYVEVKEGK AWKQICNKHW TAKNSHVVCG MFGFPAEKTY NPKAYKTFAS RRKLRYWKFS MNCTGTEAHI SSCKLGPSVT RDPVKNATCE NGQPAVVSCV PSQIFSPDGP SRFRKAYKPE QPLVRLRGGA QVGEGRVEVL KNGEWGTICD DKWDLVSASV VCRELGFGTA KEAITGSRLG QGIGPIHLNE VQCTGTEKSI IDCKFNTESQ GCNHEEDAGV RCNIPIMGFQ KKVRLNGGRN PYEGRVEVLT ERNGSLVWGT VCGQNWGIVE AMVVCRQLGL GFASNAFQET WYWHGNIFAN NVVMSGVKCS GTELSLAHCR HDEEVACPEG GVRFGAGVAC SETAPDLVLN AEIVQQTAYL EDRPMSLLQC AMEENCLSAS AVHTDPTRGH RRLLRFSSQI HNNGQSDFRP KNGRHAWIWH DCHRHYHSME VFTYYDLLSL NGTKVAEGHK ASFCLEDTEC EGDIQKSYEC ANFGEQGITM GCWDMYRHDI DCQWIDITDV PPGDYLFQVV INPNYEVPES DFSNNIMKCR SRYDGYRIWM YNCHVGGAFS EETEQKFEHF SGLLNNQLSV Q
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
94352
500 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol