Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse LILRB3 / LIR3 / ILT5 / CD85a Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) LILRB3 / LIR3 / ILT5 / CD85a, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9252-ye-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16037921
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_035225.2
LILRB3 / LIR3 / ILT5 / CD85a Protein
Research Use Only
Lilrb3
Recombinant Protein
Yeast
RRRHRGKFRK DVQKEKDLQL SSGAEEPITR KGELQKRPNP AAATQEESLY ASVEDMQTED GVELNSWTPP EEDPQGETYA QVKPSRLRKA GHVSPSVMSR EQLNTEYEQA EEGQGANNQA AESGESQDVT YAQLCSRTLR QGAAASPLSQ AGEAPEEPSV YATLAAARPE AVPKDMEQ
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
18733
200 μg
Not determined.
Cytoplasmic Domain
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol