Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse LILRB3 / LIR3 / ILT5 / CD85a Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) LILRB3 / LIR3 / ILT5 / CD85a, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 2645.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_035225.2
ID de gen (Entrez) 18733
Nombre LILRB3 / LIR3 / ILT5 / CD85a Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16007921
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9252-YE-100UG
100 μg
770.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16047921
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9252-YE-500UG
500 μg
2195.00€
500 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16017921
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9252-YE-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16037921
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9252-YE-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16057921
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9252-YE-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16027921
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9252-YE-1MG
1 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_035225.2
LILRB3 / LIR3 / ILT5 / CD85a Protein
Not determined.
Cytoplasmic Domain
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
18733
Research Use Only
Lilrb3
Recombinant Protein
Yeast
RRRHRGKFRK DVQKEKDLQL SSGAEEPITR KGELQKRPNP AAATQEESLY ASVEDMQTED GVELNSWTPP EEDPQGETYA QVKPSRLRKA GHVSPSVMSR EQLNTEYEQA EEGQGANNQA AESGESQDVT YAQLCSRTLR QGAAASPLSQ AGEAPEEPSV YATLAAARPE AVPKDMEQ
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.