missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Mouse LCN2 Protein

A cDNA sequence encoding the LCN2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marca:  enQuireBio™ QP12547-1mg

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15900779

  • 4090.00€ / 1 miligramo
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

LCN2 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSQDSTQNL IPAPSLLTVP LQPDFRSDQF RGRWYVVGLA GNAVQKKTEG SFTMYSTIYE LQENNSYNVT SILVRDQDQG CRYWIRTFVP SSRAGQFTLG NMHRYPQVQS YNVQVATTDY NQFAMVFFRK TSENKQYFKI TLYGRTKELS PELKERFTRF AKSLGLKDDN IIFSVPTDQC IDN
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Mouse
His
LCN2 protein solution (0.5 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4), 10% glycerol and 1mM DTT.
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales