missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse LCN2 Protein
A cDNA sequence encoding the LCN2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | LCN2 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Mouse |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15920779
|
enQuireBio™
QP12547-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15910779
|
enQuireBio™
QP12547-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15900779
|
enQuireBio™
QP12547-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
LCN2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Mouse | |
His | |
LCN2 protein solution (0.5 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4), 10% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSQDSTQNL IPAPSLLTVP LQPDFRSDQF RGRWYVVGLA GNAVQKKTEG SFTMYSTIYE LQENNSYNVT SILVRDQDQG CRYWIRTFVP SSRAGQFTLG NMHRYPQVQS YNVQVATTDY NQFAMVFFRK TSENKQYFKI TLYGRTKELS PELKERFTRF AKSLGLKDDN IIFSVPTDQC IDN | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |