Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Interferon regulatory factor 3 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Interferon regulatory factor 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 2645.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_058545.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 54131 |
Nombre | Interferon regulatory factor 3 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16057861
|
enQuireBio™
QP9220-YE-100UG |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16007871
|
enQuireBio™
QP9220-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16067861
|
enQuireBio™
QP9220-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16087861
|
enQuireBio™
QP9220-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16097861
|
enQuireBio™
QP9220-YE-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16077861
|
enQuireBio™
QP9220-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_058545.1 | |
Interferon regulatory factor 3 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
54131 | |
Research Use Only | |
Irf3 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
METPKPRILP WLVSQLDLGQ LEGVAWLDES RTRFRIPWKH GLRQDAQMAD FGIFQAWAEA SGAYTPGKDK PDVSTWKRNF RSALNRKEVL RLAADNSKDP YDPHKVYEFV TPGARDFVHL GASPDTNGKS SLPHSQENLP KLFDGLILGP LKDEGSSDLA IVSDPSQQLP SPNVNNFLNP APQENPLKQL LAEEQWEFEV TAFYRGRQVF QQTLFCPGGL RLVGSTADMT LPWQPVTLPD PEGFLTDKLV KEYVGQVLKG LGNGLALWQA GQCLWAQRLG HSHAFWALGE ELLPDSGRGP DGEVHKDKDG AVFDLRPFVA DLIAFMEGSG HSPRYTLWFC MGEMWPQDQP WVKRLVMVKV VPTCLKELLE MAREGGASSL KTVDLHISNS QPISLTSDQY KAYLQDLVED MDFQATGNI | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |