Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Interferon epsilon Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Interferon epsilon, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 2645.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_796322.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 230405 |
Nombre | Interferon epsilon Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16090861
|
enQuireBio™
QP7798-YE-100UG |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16030871
|
enQuireBio™
QP7798-YE-500UG |
500 μg |
2195.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16000871
|
enQuireBio™
QP7798-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16020871
|
enQuireBio™
QP7798-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16040871
|
enQuireBio™
QP7798-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16010871
|
enQuireBio™
QP7798-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_796322.1 | |
Interferon epsilon Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
230405 | |
Research Use Only | |
Ifne | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
LEPKRIPFQL WMNRESLQLL KPLPSSSVQQ CLAHRKNFLL PQQPVSPHQY QEGQVLAVVH EILQQIFTLL QTHGTMGIWE ENHIEKVLAA LHRQLEYVES LGGLNAAQKS GGSSAQNLRL QIKAYFRRIH DYLENQRYSS CAWIIVQTEI HRCMFFVFRF TTWLSRQDPD P | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |