Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IL6 / Interleukin-6 Protein
Recombinant Protein
Marca:  enQuireBio™ QP1487-500 ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15955489
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001300983.1
IL6 / Interleukin-6 Protein
Research Use Only
IL6
Recombinant Protein
E. coli
MFPTSQVRRG DFTEDTTPNR PVYTTSQVGG LITHVLWEIV EMRKELCNGN SDCMNNDDAL AENNLKLPEI QRNDGCYQTG YNQEICLLKI SSGLLEYHSY LEYMKNNLKD NKKDKARVLQ RDTETLIHIF NQEVKDLHKI VLPTPISNAL LTDKLESQKE WLRTKTIQFI LKSLEEFLKV TLRSTRQT
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
16193
500 μg
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Shows bioactivity at a concentration of 1 ng/mL in the 7TD1 cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 1 x 10^6 units/mg.
Mouse
Untagged
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA