Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IL6 / Interleukin-6 Protein
Recombinant Protein
84.15€ - 3300.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_001300983.1
ID de gen (Entrez) 16193
Nombre IL6 / Interleukin-6 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15945489
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP1487-2 UG
2 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15925489
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP1487-10 UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15935489
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP1487-100 UG
100 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15955489
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP1487-500 UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15915489
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP1487-1 MG
1 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_001300983.1
IL6 / Interleukin-6 Protein
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Shows bioactivity at a concentration of 1 ng/mL in the 7TD1 cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 1 x 10^6 units/mg.
Mouse
Untagged
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA
16193
Research Use Only
IL6
Recombinant Protein
E. coli
MFPTSQVRRG DFTEDTTPNR PVYTTSQVGG LITHVLWEIV EMRKELCNGN SDCMNNDDAL AENNLKLPEI QRNDGCYQTG YNQEICLLKI SSGLLEYHSY LEYMKNNLKD NKKDKARVLQ RDTETLIHIF NQEVKDLHKI VLPTPISNAL LTDKLESQKE WLRTKTIQFI LKSLEEFLKV TLRSTRQT
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.