Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IL1RL2 / IL-1Rrp2 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) IL1RL2 / IL-1Rrp2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8137-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16092851
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_573456.1
IL1RL2 / IL-1Rrp2 Protein
Research Use Only
Il1rl2
Recombinant Protein
E. coli
DTCEDIFMHN VIISEGQPFP FNCTYPPETN GAVNLTWYKT PSKSPVSNNR HLRVHQDQTW ILFLPLTLED SGIYQCVIRN AHNCYQIAVN LTVLKNHWCD SSMEGSPVNS PDVYQQILPI GKSGSLNCHL YFPESCALDS IKWYKGCEEI KAGKKYSPSG AKLLVNNVAV EDGGSYACSA RLTHLGRHFT IRNYIAVNTK EVEYGRRIPN ITYPKNNSIE VPLGSTLIVN CNITDTKENT NLRCWRVNNT LVDDYYKDSK RIQEGIETNV SLRDQIRYTV NITFLKVKME DYGRPFTCHA GVSAAYIILI YPVPDFR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
107527
500 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol