Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IL1RL2 / IL-1Rrp2 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) IL1RL2 / IL-1Rrp2, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_573456.1
ID de gen (Entrez) 107527
Nombre IL1RL2 / IL-1Rrp2 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16052851
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8137-EC-100UG
100 μg
985.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16072851
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8137-EC-1MG
1 mg
3405.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16062851
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8137-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16082851
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8137-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16092851
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8137-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16002861
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8137-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_573456.1
IL1RL2 / IL-1Rrp2 Protein
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
107527
Research Use Only
Il1rl2
Recombinant Protein
E. coli
DTCEDIFMHN VIISEGQPFP FNCTYPPETN GAVNLTWYKT PSKSPVSNNR HLRVHQDQTW ILFLPLTLED SGIYQCVIRN AHNCYQIAVN LTVLKNHWCD SSMEGSPVNS PDVYQQILPI GKSGSLNCHL YFPESCALDS IKWYKGCEEI KAGKKYSPSG AKLLVNNVAV EDGGSYACSA RLTHLGRHFT IRNYIAVNTK EVEYGRRIPN ITYPKNNSIE VPLGSTLIVN CNITDTKENT NLRCWRVNNT LVDDYYKDSK RIQEGIETNV SLRDQIRYTV NITFLKVKME DYGRPFTCHA GVSAAYIILI YPVPDFR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.