missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IL-3 / Interleukin-3 Protein
A DNA sequence encoding the Mouse IL-3 / Interleukin-3, was expressed in the hosts and tags indicated.
105.00€ - 1970.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_034686.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 16187 |
Nombre | IL-3 / Interleukin-3 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15933908
|
enQuireBio™
QP10452-EC-2UG |
2 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15913908
|
enQuireBio™
QP10452-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15903908
|
enQuireBio™
QP10452-EC-100UG |
100 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15923908
|
enQuireBio™
QP10452-EC-250UG |
250 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_034686.2 | |
IL-3 / Interleukin-3 Protein | |
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
DTHRLTRTLN CSSIVKEIIG KLPEPELKTD DEGPSLRNKS FRRVNLSKFV ESQGEVDPED RYVIKSNLQK LNCCLPTSAN DSALPGVFIR DLDDFRKKLR FYMVHLNDLE TVLTSRPPQP ASGSVSPNRG TVEC | |
Greater than 98% as determined by SDS-PAGE and HPLC. |
16187 | |
Research Use Only | |
IL3 | |
The ED50 as determined by the dose-dependent stimulation of the proliferation of murine M-NFS-60 cells is less than 0.05 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 2 M 107 IU/mg. | |
Mouse | |
Untagged | |
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized |