Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IFNAR2 / IFNABR Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) IFNAR2 / IFNABR, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9199-ye-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16007841
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001103968.1
IFNAR2 / IFNABR Protein
Research Use Only
Ifnar2
Recombinant Protein
Yeast
SLETITPSAF DGYPDEPCTI NITIRNSRLI LSWELENKSG PPANYTLWYT VMSKDENLTK VKNCSDTTKS SCDVTDKWLE GMESYVVAIV IVHRGDLTVC RCSDYIVPAN APLEPPEFEI VGFTDHINVT MEFPPVTSKI IQEKMKTTPF VIKEQIGDSV RKKHEPKVNN VTGNFTFVLR DLLPKTNYCV SLYFDDDPAI KSPLKCIVLQ PGQESGLSES A
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
15976
50 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol