Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IFNAR2 / IFNABR Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) IFNAR2 / IFNABR, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 2645.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_001103968.1
ID de gen (Entrez) 15976
Nombre IFNAR2 / IFNABR Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16057831
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9199-YE-100UG
100 μg
770.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16097831
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9199-YE-500UG
500 μg
2195.00€
500 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16067831
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9199-YE-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16087831
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9199-YE-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16007841
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9199-YE-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16077831
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9199-YE-1MG
1 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_001103968.1
IFNAR2 / IFNABR Protein
Not determined.
Extracellular Domain
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
15976
Research Use Only
Ifnar2
Recombinant Protein
Yeast
SLETITPSAF DGYPDEPCTI NITIRNSRLI LSWELENKSG PPANYTLWYT VMSKDENLTK VKNCSDTTKS SCDVTDKWLE GMESYVVAIV IVHRGDLTVC RCSDYIVPAN APLEPPEFEI VGFTDHINVT MEFPPVTSKI IQEKMKTTPF VIKEQIGDSV RKKHEPKVNN VTGNFTFVLR DLLPKTNYCV SLYFDDDPAI KSPLKCIVLQ PGQESGLSES A
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.