Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse HAPLN1 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) HAPLN1, was expressed in the hosts and tags indicated.
287.00€ - 3175.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_038528.3 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 12950 |
Nombre | HAPLN1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16037761
|
enQuireBio™
QP9171-YE-100UG |
100 μg |
920.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16077761
|
enQuireBio™
QP9171-YE-500UG |
500 μg |
2650.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16047761
|
enQuireBio™
QP9171-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16067761
|
enQuireBio™
QP9171-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16087761
|
enQuireBio™
QP9171-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16057761
|
enQuireBio™
QP9171-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_038528.3 | |
HAPLN1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
12950 | |
Research Use Only | |
Hapln1 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
ISVCWADHHL SDSYTPPDQD RVIHIQAENG PRLLVEAEQA KVFSHRGGNV TLPCKFYRDP TAFGSGIHKI RIKWTKLTSD YLREVDVFVS MGYHKKTYGG YQGRVFLKGG SDNDASLVIT DLTLEDYGRY KCEVIEGLED DTAVVALELQ GVVFPYFPRL GRYNLNFHEA RQACLDQDAV IASFDQLYDA WRGGLDWCNA GWLSDGSVQY PITKPREPCG GQNTVPGVRN YGFWDKDKSR YDVFCFTSNF NGRFYYLIHP TKLTYDEAVQ ACLNDGAQIA KVGQIFAAWK LLGYDRCDAG WLADGSVRYP ISRPRRRCSP TEAAVRFVGF PDKKHKLYGV YCFRAYN | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |