Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse H2-K1 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) H2-K1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7268-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16097940
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
H2-K1 Protein
Research Use Only
H2-K1
Recombinant Protein
E. coli
GPHSLRYFVT AVSRPGLGEP RFIAVGYVDD TQFVRFDSDA DNPRFEPRAP WMEQEGPEYW EEQTQRAKSD EQWFRVSLRT AQRYYNQSKG GSHTFQRMFG CDVGSDWRLL RGYQQFAYDG RDYIALNEDL KTWTAADTAA LITRRKWEQA GDAEYYRAYL EGECVEWLRR YLELGNETLL RTDSPKAHVT YHPRSQVDVT LRCWALGFYP ADITLTWQLN GEDLTQDMEL VETRPAGDGT FQKWAAVVVP LGKEQNYTCH VHHKGLPEPL TLRWKLPPST VSNT
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
500 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Mouse
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol