Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse H2-K1 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) H2-K1, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Nombre | H2-K1 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Símbolo de gen | H2-K1 |
Longitud de la proteína | Extracellular Domain |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16057940
|
enQuireBio™
QP7268-EC-100UG |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16077940
|
enQuireBio™
QP7268-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16067940
|
enQuireBio™
QP7268-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16087940
|
enQuireBio™
QP7268-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16097940
|
enQuireBio™
QP7268-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16007950
|
enQuireBio™
QP7268-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
H2-K1 Protein | |
Not determined. | |
Extracellular Domain | |
Mouse | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
H2-K1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
GPHSLRYFVT AVSRPGLGEP RFIAVGYVDD TQFVRFDSDA DNPRFEPRAP WMEQEGPEYW EEQTQRAKSD EQWFRVSLRT AQRYYNQSKG GSHTFQRMFG CDVGSDWRLL RGYQQFAYDG RDYIALNEDL KTWTAADTAA LITRRKWEQA GDAEYYRAYL EGECVEWLRR YLELGNETLL RTDSPKAHVT YHPRSQVDVT LRCWALGFYP ADITLTWQLN GEDLTQDMEL VETRPAGDGT FQKWAAVVVP LGKEQNYTCH VHHKGLPEPL TLRWKLPPST VSNT | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |