Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse H2-D1 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) H2-D1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7403-ec-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16028690
  • 770.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 10-07-2024
para ver el stock
Especificaciones
H2-D1 Protein
Research Use Only
H2-D1
Recombinant Protein
E. coli
GSHSLRYFVT AVSRPGFGEP RYMEVGYVDN TEFVRFDSDA ENPRYEPRAR WIEQEGPEYW ERETRRAKGN EQSFRVDLRT ALRYYNQSAG GSHTLQWMAG CDVESDGRLL RGYWQFAYDG CDYIALNEDL KTWTAADMAA QITRRKWEQA GAAERDRAYL EGECVEWLRR YLKNGNATLL RTDPPKAHVT HHRRPEGDVT LRCWALGFYP ADITLTWQLN GEELTQEMEL VETRPAGDGT FQKWASVVVP LGKEQKYTCH VEHEGLPEPL TLRWGKEEPP SSTKTNT
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
100 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Mouse
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol