Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse H2-D1 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) H2-D1, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Nombre H2-D1 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen H2-D1
Longitud de la proteína Extracellular Domain
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16028690
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7403-EC-100UG
100 μg
770.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16048690
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7403-EC-1MG
1 mg
3405.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16038690
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7403-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16058690
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7403-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16068690
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7403-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16078690
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7403-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
H2-D1 Protein
Not determined.
Extracellular Domain
Mouse
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
Research Use Only
H2-D1
Recombinant Protein
E. coli
GSHSLRYFVT AVSRPGFGEP RYMEVGYVDN TEFVRFDSDA ENPRYEPRAR WIEQEGPEYW ERETRRAKGN EQSFRVDLRT ALRYYNQSAG GSHTLQWMAG CDVESDGRLL RGYWQFAYDG CDYIALNEDL KTWTAADMAA QITRRKWEQA GAAERDRAYL EGECVEWLRR YLKNGNATLL RTDPPKAHVT HHRRPEGDVT LRCWALGFYP ADITLTWQLN GEELTQEMEL VETRPAGDGT FQKWASVVVP LGKEQKYTCH VEHEGLPEPL TLRWGKEEPP SSTKTNT
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.