Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Glyoxylate reductase / hydroxypyruvate reductase Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Glyoxylate reductase/hydroxypyruvate reductase, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_525028.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 76238 |
Nombre | Glyoxylate reductase / hydroxypyruvate reductase Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16050940
|
enQuireBio™
QP6119-EC-100UG |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16070940
|
enQuireBio™
QP6119-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16060940
|
enQuireBio™
QP6119-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16080940
|
enQuireBio™
QP6119-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16090940
|
enQuireBio™
QP6119-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16000950
|
enQuireBio™
QP6119-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_525028.1 | |
Glyoxylate reductase / hydroxypyruvate reductase Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
76238 | |
Research Use Only | |
Glxr | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MKPARLMKVF VTGPLPAEGR AALAQAADCE VEQWNSDDPI PRKDLEQGVV GAHGLLCRLS DRVDKKLLDA AGANLRVIST LSVGVDHLAL DEIKKRGIRV GYTPGVLTDA TAELAVSLLL TTCRRLPEAI EEVKNGGWSS WSPLWMCGYG LSQSTVGIVG LGRIGQAIAR RLKPFGVQRF LYTGRQPRPQ EAAEFQAEFV PIAQLAAESD FIVVSCSLTP DTMGLCSKDF FQKMKNTAIF INISRGDVVN QEDLYQALAS GQIAAAGLDV TTPEPLPPSH PLLTLKNCVI LPHIGSATYK TRNTMSLLAA NNLLAGLRGE AMPSELKL | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |