Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Glucose-6-phosphate isomerase Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Glucose-6-phosphate isomerase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6112-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16090880
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_032181.2
Glucose-6-phosphate isomerase Protein
Research Use Only
Gpi
Recombinant Protein
E. coli
AALTRNPQFQ KLLEWHRANS ANLKLRELFE ADPERFNNFS LNLNTNHGHI LVDYSKNLVN KEVMQMLVEL AKSRGVEAAR DNMFSGSKIN YTENRAVLHV ALRNRSNTPI KVDGKDVMPE VNRVLDKMKS FCQRVRSGDW KGYTGKSITD IINIGIGGSD LGPLMVTEAL KPYSKGGPRV WFVSNIDGTH IAKTLASLSP ETSLFIIASK TFTTQETITN AETAKEWFLE AAKDPSAVAK HFVALSTNTA KVKEFGIDPQ NMFEFWDWVG GRYSLWSAIG LSIALHVGFD HFEQLLSGAH WMDQHFLKTP LEKNAPVLLA LLGIWYINCY GCETHALLPY DQYMHRFAAY FQQGDMESNG KYITKSGARV DHQTGPIVWG EPGTNGQHAF YQLIHQGTKM IPCDFLIPVQ TQHPIRKGLH HKILLANFLA QTEALMKGKL PEEARKELQA AGKSPEDLEK LLPHKVFEGN RPTNSIVFTK LTPFILGALI AMYEHKIFVQ GIMWDINSFD QWGVELGKQL AKKIEPELEG SSAVTSHDSS TNGLISFIKQ QRDTKLE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
14751
500 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His-B2M
Tris-based buffer, 50% glycerol