Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Glucose-6-phosphate isomerase Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Glucose-6-phosphate isomerase, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_032181.2
ID de gen (Entrez) 14751
Nombre Glucose-6-phosphate isomerase Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16050880
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6112-EC-100UG
100 μg
770.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16070880
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6112-EC-1MG
1 mg
3405.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16060880
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6112-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16080880
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6112-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16090880
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6112-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16000890
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6112-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_032181.2
Glucose-6-phosphate isomerase Protein
Not determined.
Full Length
Mouse
His-B2M
Tris-based buffer, 50% glycerol
14751
Research Use Only
Gpi
Recombinant Protein
E. coli
AALTRNPQFQ KLLEWHRANS ANLKLRELFE ADPERFNNFS LNLNTNHGHI LVDYSKNLVN KEVMQMLVEL AKSRGVEAAR DNMFSGSKIN YTENRAVLHV ALRNRSNTPI KVDGKDVMPE VNRVLDKMKS FCQRVRSGDW KGYTGKSITD IINIGIGGSD LGPLMVTEAL KPYSKGGPRV WFVSNIDGTH IAKTLASLSP ETSLFIIASK TFTTQETITN AETAKEWFLE AAKDPSAVAK HFVALSTNTA KVKEFGIDPQ NMFEFWDWVG GRYSLWSAIG LSIALHVGFD HFEQLLSGAH WMDQHFLKTP LEKNAPVLLA LLGIWYINCY GCETHALLPY DQYMHRFAAY FQQGDMESNG KYITKSGARV DHQTGPIVWG EPGTNGQHAF YQLIHQGTKM IPCDFLIPVQ TQHPIRKGLH HKILLANFLA QTEALMKGKL PEEARKELQA AGKSPEDLEK LLPHKVFEGN RPTNSIVFTK LTPFILGALI AMYEHKIFVQ GIMWDINSFD QWGVELGKQL AKKIEPELEG SSAVTSHDSS TNGLISFIKQ QRDTKLE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.