missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Mouse GDNF Protein

Recombinant Protein

Marca:  enQuireBio™ QP5446-10ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15976139

  • 263.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_001288261.1
GDNF Protein
Research Use Only
GDNF
Recombinant Protein
E. coli
MSPDKQAALP RRENRNRQAA AASPENSRGK GRRGQRGKNR GCVLTAIHLN VTDLGLGYET KEELIFRYCS GSCESAETMY DKILKNLSRS RRLTSDKVGQ ACCRPVAFDD DLSFLDDNLV YHILRKHSAK RCGCI
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
14573
10 μg
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Bioactivity of recombinant GDNF is confirmed by C6 cell proliferation assay (see figure).
Mouse
Untagged
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales