Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse GDNF Protein
Recombinant Protein
112.00€ - 7420.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001288261.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 14573 |
Nombre | GDNF Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Product Code | Brand | Cantidad | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Cantidad | Price | Quantity & Availability | |||||
15996139
|
enQuireBio™
QP5446-2UG |
2 μg |
112.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15976139
|
enQuireBio™
QP5446-10UG |
10 μg |
263.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15966139
|
enQuireBio™
QP5446-100UG |
100 μg |
985.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15906149
|
enQuireBio™
QP5446-500UG |
500 μg |
4515.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15986139
|
enQuireBio™
QP5446-1MG |
1 mg |
7420.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Specifications
NP_001288261.1 | |
GDNF Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Bioactivity of recombinant GDNF is confirmed by C6 cell proliferation assay (see figure). | |
Mouse | |
Untagged | |
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA |
14573 | |
Research Use Only | |
GDNF | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSPDKQAALP RRENRNRQAA AASPENSRGK GRRGQRGKNR GCVLTAIHLN VTDLGLGYET KEELIFRYCS GSCESAETMY DKILKNLSRS RRLTSDKVGQ ACCRPVAFDD DLSFLDDNLV YHILRKHSAK RCGCI | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |