missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Mouse Frataxin, mitochondrial Protein

A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Frataxin, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP6059-ye-10ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15939689

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_032070.1
Frataxin, mitochondrial Protein
Research Use Only
Fxn
Recombinant Protein
Yeast
LGTLDNPSSL DETAYERLAE ETLDSLAEFF EDLADKPYTL EDYDVSFGDG VLTIKLGGDL GTYVINKQTP NKQIWLSSPS SGPKRYDWTG KNWVYSHDGV SLHELLAREL TKALNTKLDL SSLAYSGKGT
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
14297
10 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales