Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Frataxin, mitochondrial Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Frataxin, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_032070.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 14297 |
Nombre | Frataxin, mitochondrial Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15929689
|
enQuireBio™
QP6059-YE-100UG |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15949689
|
enQuireBio™
QP6059-YE-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15939689
|
enQuireBio™
QP6059-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15959689
|
enQuireBio™
QP6059-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15969689
|
enQuireBio™
QP6059-YE-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15979689
|
enQuireBio™
QP6059-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_032070.1 | |
Frataxin, mitochondrial Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
14297 | |
Research Use Only | |
Fxn | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
LGTLDNPSSL DETAYERLAE ETLDSLAEFF EDLADKPYTL EDYDVSFGDG VLTIKLGGDL GTYVINKQTP NKQIWLSSPS SGPKRYDWTG KNWVYSHDGV SLHELLAREL TKALNTKLDL SSLAYSGKGT | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |