Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Ephrin B3 / EFNB3 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Ephrin B3 / EFNB3, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_031937.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 13643 |
Nombre | Ephrin B3 / EFNB3 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15928999
|
enQuireBio™
QP5967-EC-100UG |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15948999
|
enQuireBio™
QP5967-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15938999
|
enQuireBio™
QP5967-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15958999
|
enQuireBio™
QP5967-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15968999
|
enQuireBio™
QP5967-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15978999
|
enQuireBio™
QP5967-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_031937.1 | |
Ephrin B3 / EFNB3 Protein | |
Not determined. | |
Extracellular Domain | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
13643 | |
Research Use Only | |
Efnb3 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
LSLEPVYWNS ANKRFQAEGG YVLYPQIGDR LDLLCPRARP PGPHSSPSYE FYKLYLVEGA QGRRCEAPPA PNLLLTCDRP DLDLRFTIKF QEYSPNLWGH EFRSHHDYYI IATSDGTREG LESLQGGVCL TRGMKVLLRV GQSPRGGAVP RKPVSEMPME RDRGAAHSAE PGRDTIPGDP SSNATSRGAE GPLPPPSMPA | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |