Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Desmoglein-3 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Desmoglein-3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5951-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15938889
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_085099.2
Desmoglein-3 Protein
Research Use Only
Dsg3
Recombinant Protein
E. coli
EWVKFAKPCR EREDNSRRNP IAKITSDFQK NQKITYRISG VGIDQPPFGI FVVDPNNGDI NITAIVDREE TPSFLITCRA LNALGQDVER PLILTVKILD VNDNPPIFSQ TIFKGEIEEN SASNSLVMIL NATDADEPNH MNSKIAFKIV SQEPAGMSMF LISRNTGEVR TLTSSLDREQ ISSYHLVVSG ADNDGTGLST QCECSIKIKD VNDNFPVLRE SQYSARIEEN TLNAELLRFQ VTDWDEEYTD NWLAVYFFTS GNEGNWFEIE TDPRTNEGIL KVVKALDYEQ VQSMQFSIAV RNKAEFHQSV ISQYRVQSTP VTIQVIDVRE GISFRPPSKT FTVQRGVSTN KLVGYILGTY QATDEDTGKA ASSVRYVLGR NDGGLLVIDS KTAQIKFVKN IDRDSTFIVN KTISAEVLAI DENTGKTSTG TIYVEVPSFN ENCPSVVLEK KDICTSSPSV TLSVRTLDRG KYTGPYTVSL EEQPLKLPVM WTITTLNATS ALLQAQQQVS PGVYNVPVIV KDNQDGLCDT PESLTLTVCQ CDDRSMCRAP IPSREPNTYG ESSWRLGP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
13512
50 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Mouse
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol