missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Desmoglein-3 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Desmoglein-3, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_085099.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 13512 |
Nombre | Desmoglein-3 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15988879
|
enQuireBio™
QP5951-EC-100UG |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15908889
|
enQuireBio™
QP5951-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15998879
|
enQuireBio™
QP5951-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15918889
|
enQuireBio™
QP5951-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15928889
|
enQuireBio™
QP5951-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15938889
|
enQuireBio™
QP5951-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_085099.2 | |
Desmoglein-3 Protein | |
Not determined. | |
Extracellular Domain | |
Mouse | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
13512 | |
Research Use Only | |
Dsg3 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
EWVKFAKPCR EREDNSRRNP IAKITSDFQK NQKITYRISG VGIDQPPFGI FVVDPNNGDI NITAIVDREE TPSFLITCRA LNALGQDVER PLILTVKILD VNDNPPIFSQ TIFKGEIEEN SASNSLVMIL NATDADEPNH MNSKIAFKIV SQEPAGMSMF LISRNTGEVR TLTSSLDREQ ISSYHLVVSG ADNDGTGLST QCECSIKIKD VNDNFPVLRE SQYSARIEEN TLNAELLRFQ VTDWDEEYTD NWLAVYFFTS GNEGNWFEIE TDPRTNEGIL KVVKALDYEQ VQSMQFSIAV RNKAEFHQSV ISQYRVQSTP VTIQVIDVRE GISFRPPSKT FTVQRGVSTN KLVGYILGTY QATDEDTGKA ASSVRYVLGR NDGGLLVIDS KTAQIKFVKN IDRDSTFIVN KTISAEVLAI DENTGKTSTG TIYVEVPSFN ENCPSVVLEK KDICTSSPSV TLSVRTLDRG KYTGPYTVSL EEQPLKLPVM WTITTLNATS ALLQAQQQVS PGVYNVPVIV KDNQDGLCDT PESLTLTVCQ CDDRSMCRAP IPSREPNTYG ESSWRLGP | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |