Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CXCL16 / SR-PSOX Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) CXCL16 / SR-PSOX, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8659-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16035821
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_075647.3
CXCL16 / SR-PSOX Protein
Research Use Only
Cxcl16
Recombinant Protein
E. coli
NQGSVAGSCS CDRTISSGTQ IPQGTLDHIR KYLKAFHRCP FFIRFQLQSK SVCGGSQDQW VRELVDCFER KECGTGHGKS FHHQKHLPQA STQTPEAAEG TPSDTSTPAH SQSTQHSTLP SGALSLNKEH TQPWEMTTLP SGYGLEARPE AEANEKQQDD RQQEAPGAGA ST
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
66102
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol