Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CXCL16 / SR-PSOX Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) CXCL16 / SR-PSOX, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_075647.3
ID de gen (Entrez) 66102
Nombre CXCL16 / SR-PSOX Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16005821
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8659-EC-100UG
100 μg
770.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16025821
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8659-EC-1MG
1 mg
3405.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16015821
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8659-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16035821
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8659-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16045821
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8659-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16055821
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8659-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_075647.3
CXCL16 / SR-PSOX Protein
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
66102
Research Use Only
Cxcl16
Recombinant Protein
E. coli
NQGSVAGSCS CDRTISSGTQ IPQGTLDHIR KYLKAFHRCP FFIRFQLQSK SVCGGSQDQW VRELVDCFER KECGTGHGKS FHHQKHLPQA STQTPEAAEG TPSDTSTPAH SQSTQHSTLP SGALSLNKEH TQPWEMTTLP SGYGLEARPE AEANEKQQDD RQQEAPGAGA ST
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.