missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CXCL10 / Crg-2 Protein
Recombinant Protein
2600.00€ - 4240.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_067249.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 15945 |
Nombre | CXCL10 / Crg-2 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15926149
|
enQuireBio™
QP5448-500UG |
500 μg |
2600.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15916149
|
enQuireBio™
QP5448-1MG |
1 mg |
4240.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
NP_067249.1 | |
CXCL10 / Crg-2 Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Mouse CXCL10 / Crg-2 induces Primary human T cell chemotaxis (significanty different from control at Mouse CXCL10 / Crg-2 concentrations greater than 5 ng/ml). | |
Mouse | |
Untagged | |
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA |
15945 | |
Research Use Only | |
CXCL10 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
IPLARTVRCN CIHIDDGPVR MRAIGKLEII PASLSCPRVE IIATMKKNDE QRCLNPESKT IKNLMKAFSQ KRSKRAP | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |