Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CLEC4E / CLECSF9 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) CLEC4E / CLECSF9, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3545.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_064332.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 56619 |
Nombre | CLEC4E / CLECSF9 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16032671
|
enQuireBio™
QP8099-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16072671
|
enQuireBio™
QP8099-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16022671
|
enQuireBio™
QP8099-ec-100ug |
100 μg |
1025.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16052671
|
enQuireBio™
QP8099-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16062671
|
enQuireBio™
QP8099-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16042671
|
enQuireBio™
QP8099-ec-1mg |
1 mg |
3545.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_064332.1 | |
CLEC4E / CLECSF9 Protein | |
Not determined. | |
Extracellular Domain | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
56619 | |
Research Use Only | |
Clec4e | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
TYRSSQISGQ NLQPHRNIKE LSCYSEASGS VKNCCPLNWK HYQSSCYFFS TTTLTWSSSL KNCSDMGAHL VVIDTQEEQE FLFRTKPKRK EFYIGLTDQV VEGQWQWVDD TPFTESLSFW DAGEPNNIVL VEDCATIRDS SNSRKNWNDI PCFYSMPWIC EMPEISPLD | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Mouse CLEC4E / CLECSF9 Protein