Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CD21 / CR2 / C3DR Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) CD21 / CR2 / C3DR, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5861-ye-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15938299
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
CD21 / CR2 / C3DR Protein
Research Use Only
Cr2
Recombinant Protein
Yeast
LYGNEVSYEC DEGFYLLGEK SLQCVNDSKG HGSWSGPPPQ CLQSSPLTHC PDPEVKHGYK LNKTHSAFSH NDIVHFVCNQ GFIMNGSHLI RCHTNNTWLP GVPTCIRKAS LGCQSPSTIP NGNHTGGSIA RFPPGMSVMY SCYQGFLMAG EARLICTHEG TWSQPPPFCK EVNCSFPEDT NGIQKGFQPG KTYRFGATVT LECEDGYTLE GSPQSQCQDD SQWNPPLALC KYRRW
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol