Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CD21 / CR2 / C3DR Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) CD21 / CR2 / C3DR, was expressed in the hosts and tags indicated.
en la oferta
Especificaciones
Nombre | CD21 / CR2 / C3DR Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Símbolo de gen | Cr2 |
Longitud de la proteína | Partial (see sequence information for more details). |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15908299
|
enQuireBio™
QP5861-YE-100UG |
100 μg |
en la oferta
100 microgramos |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15948299
|
enQuireBio™
QP5861-YE-500UG |
500 μg |
en la oferta
500 microgramos |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15918299
|
enQuireBio™
QP5861-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15938299
|
enQuireBio™
QP5861-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15958299
|
enQuireBio™
QP5861-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15928299
|
enQuireBio™
QP5861-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Spezifikation
CD21 / CR2 / C3DR Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
Cr2 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
LYGNEVSYEC DEGFYLLGEK SLQCVNDSKG HGSWSGPPPQ CLQSSPLTHC PDPEVKHGYK LNKTHSAFSH NDIVHFVCNQ GFIMNGSHLI RCHTNNTWLP GVPTCIRKAS LGCQSPSTIP NGNHTGGSIA RFPPGMSVMY SCYQGFLMAG EARLICTHEG TWSQPPPFCK EVNCSFPEDT NGIQKGFQPG KTYRFGATVT LECEDGYTLE GSPQSQCQDD SQWNPPLALC KYRRW | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |