missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CALR / Calreticulin Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) CALR / Calreticulin, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 2645.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_031617.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 12317 |
Nombre | CALR / Calreticulin Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15997489
|
enQuireBio™
QP5750-YE-100UG |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15937499
|
enQuireBio™
QP5750-YE-500UG |
500 μg |
2195.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15907499
|
enQuireBio™
QP5750-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15927499
|
enQuireBio™
QP5750-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15947499
|
enQuireBio™
QP5750-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15917499
|
enQuireBio™
QP5750-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_031617.1 | |
CALR / Calreticulin Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
12317 | |
Research Use Only | |
Calr | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
DPAIYFKEQF LDGDAWTNRW VESKHKSDFG KFVLSSGKFY GDLEKDKGLQ TSQDARFYAL SAKFEPFSNK GQTLVVQFTV KHEQNIDCGG GYVKLFPSGL DQKDMHGDSE YNIMFGPDIC GPGTKKVHVI FNYKGKNVLI NKDIRCKDDE FTHLYTLIVR PDNTYEVKID NSQVESGSLE DDWDFLPPKK IKDPDAAKPE DWDERAKIDD PTDSKPEDWD KPEHIPDPDA KKPEDWDEEM DGEWEPPVIQ NPEYKGEWKP RQIDNPDYKG TWIHPEIDNP EYSPDANIYA YDSFAVLGLD LWQVKSGTIF DNFLITNDEA YAEEFGNETW GVTKAAEKQM KDKQDEEQRL KEEEEDKKRK EEEEAEDKED DDDRDEDEDE EDEKEEDEEE SPGQAKDEL | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |