missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse C-C motif chemokine 25 Protein
A DNA sequence encoding the Mouse C-C motif chemokine 25, was expressed in the hosts and tags indicated.
105.00€ - 2370.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_033164.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 20300 |
Nombre | C-C motif chemokine 25 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15933348
|
enQuireBio™
QP10278-EC-5UG |
5 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15913348
|
enQuireBio™
QP10278-EC-20UG |
20 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15903348
|
enQuireBio™
QP10278-EC-100UG |
100 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15923348
|
enQuireBio™
QP10278-EC-250UG |
250 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_033164.1 | |
C-C motif chemokine 25 Protein | |
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
QGAFEDCCLG YQHRIKWNVL RHARNYHQQE VSGSCNLRAV RFYFRQKVVC GNPEDMNVKR AIRILTARKR LVHWKSASDS QTERKKSNHM KSKVENPNST SVRSATLGHP RMVMMPRKTN N | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE and HPLC. |
20300 | |
Research Use Only | |
CCL25 | |
The biological activity determined by a chemotaxis bioassay using human monocytes is in a concentration range of 5.0-50 ng/ml. | |
Mouse | |
Untagged | |
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized |