Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse BAG family molecular chaperone regulator 3 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) BAG family molecular chaperone regulator 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_038891.4 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 29810 |
Nombre | BAG family molecular chaperone regulator 3 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16022491
|
enQuireBio™
QP8071-EC-100UG |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16042491
|
enQuireBio™
QP8071-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16032491
|
enQuireBio™
QP8071-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16052491
|
enQuireBio™
QP8071-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16062491
|
enQuireBio™
QP8071-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16072491
|
enQuireBio™
QP8071-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_038891.4 | |
BAG family molecular chaperone regulator 3 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
29810 | |
Research Use Only | |
Bag3 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
SAATQSPMMQ MASGNGASDR DPLPPGWEIK IDPQTGWPFF VDHNSRTTTW NDPRVPPEGP KDTASSANGP SRDGSRLLPI REGHPIYPQL RPGYIPIPVL HEGSENRQPH LFHAYSQPGV QRFRTEAAAA TPQRSQSPLR GGMTEAAQTD KQCGQMPATA TTAAAQPPTA HGPERSQSPA ASDCSSSSSS ASLPSSGRSS LGSHQLPRGY IPIPVIHEQN ITRPAAQPSF HQAQKTHYPA QQGEYQPQQP VYHKIQGDDW EPRPLRAASP FRSPVRGASS REGSPARSGT PVHCPSPIRV HTVVDRPQPM THREPPPVTQ PENKPESKPG PAGPDLPPGH IPIQVIRREA DSKPVSQKSP PPAEKVEVKV SSAPIPCPSP SPAPSAVPSP PKNVAAEQKA APSPAPAEPA APKSGEAETP PKHPGVLKVE AILEKVQGLE QAVDSFEGKK TDKKYLMIEE YLTKELLALD SVDPEGRADV RQARRDGVRK VQTILEKLEQ KAIDVPGQVQ VYELQPSNLE AEQPLQEIMG AVVADKDKKG PENKDPQTES QQLEAKAATP PNPSNPADSA GNLVAP | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |