Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Arginase-2, mitochondrial Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Arginase-2, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5677-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15966929
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_033835.1
Arginase-2, mitochondrial Protein
Research Use Only
Arg2
Recombinant Protein
E. coli
VHSVAIVGAP FSRGQKKLGV EYGPAAIREA GLLKRLSRLG CHLKDFGDLS FTNVPQDDPY NNLVVYPRSV GLANQELAEV VSRAVSGGYS CVTMGGDHSL AIGTIIGHAR HRPDLCVIWV DAHADINTPL TTVSGNIHGQ PLSFLIKELQ DKVPQLPGFS WIKPCLSPPN IVYIGLRDVE PPEHFILKNY DIQYFSMREI DRLGIQKVME QTFDRLIGKR QRPIHLSFDI DAFDPKLAPA TGTPVVGGLT YREGVYITEE IHNTGLLSAL DLVEVNPHLA TSEEEAKATA RLAVDVIASS FGQTREGGHI VYDHLPTPSS PHESENEECV RI
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
11847
500 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol