Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Arginase-2, mitochondrial Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Arginase-2, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_033835.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 11847 |
Nombre | Arginase-2, mitochondrial Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15926929
|
enQuireBio™
QP5677-EC-100UG |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15946929
|
enQuireBio™
QP5677-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15936929
|
enQuireBio™
QP5677-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15956929
|
enQuireBio™
QP5677-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15966929
|
enQuireBio™
QP5677-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15976929
|
enQuireBio™
QP5677-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_033835.1 | |
Arginase-2, mitochondrial Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
11847 | |
Research Use Only | |
Arg2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
VHSVAIVGAP FSRGQKKLGV EYGPAAIREA GLLKRLSRLG CHLKDFGDLS FTNVPQDDPY NNLVVYPRSV GLANQELAEV VSRAVSGGYS CVTMGGDHSL AIGTIIGHAR HRPDLCVIWV DAHADINTPL TTVSGNIHGQ PLSFLIKELQ DKVPQLPGFS WIKPCLSPPN IVYIGLRDVE PPEHFILKNY DIQYFSMREI DRLGIQKVME QTFDRLIGKR QRPIHLSFDI DAFDPKLAPA TGTPVVGGLT YREGVYITEE IHNTGLLSAL DLVEVNPHLA TSEEEAKATA RLAVDVIASS FGQTREGGHI VYDHLPTPSS PHESENEECV RI | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |