Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Angiopoietin-like protein 1
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Angiopoietin-like protein 8, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7923-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16081611
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001074409.1
Angiopoietin-like protein 1
Research Use Only
Gm6484
Recombinant Protein
E. coli
VRPAPVAPLG GPEPAQYEEL TLLFHGALQL GQALNGVYRA TEARLTEAGH SLGLYDRALE FLGTEVRQGQ DATQELRTSL SEIQVEEDAL HLRAEATARS LGEVARAQQA LRDTVRRLQV QLRGAWLGQA HQEFETLKAR ADKQSHLLWA LTGHVQRQQR EMAEQQQWLR QIQQRLHTAA LPA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
624219
50 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol