Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Angiopoietin-like protein 1
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Angiopoietin-like protein 8, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001074409.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 624219 |
Nombre | Angiopoietin-like protein 1 |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16031611
|
enQuireBio™
QP7923-EC-100UG |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16051611
|
enQuireBio™
QP7923-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16041611
|
enQuireBio™
QP7923-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16061611
|
enQuireBio™
QP7923-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16071611
|
enQuireBio™
QP7923-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16081611
|
enQuireBio™
QP7923-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001074409.1 | |
Angiopoietin-like protein 1 | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
624219 | |
Research Use Only | |
Gm6484 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
VRPAPVAPLG GPEPAQYEEL TLLFHGALQL GQALNGVYRA TEARLTEAGH SLGLYDRALE FLGTEVRQGQ DATQELRTSL SEIQVEEDAL HLRAEATARS LGEVARAQQA LRDTVRRLQV QLRGAWLGQA HQEFETLKAR ADKQSHLLWA LTGHVQRQQR EMAEQQQWLR QIQQRLHTAA LPA | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |