Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Angiopoietin-2 / ANG2 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Angiopoietin-2 / ANG2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8884-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16066971
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_031452.2
Angiopoietin-2 / ANG2 Protein
Research Use Only
Angpt2
Recombinant Protein
E. coli
YSNFRKSVDS TGRRQYQVQN GPCSYTFLLP ETDSCRSSSS PYMSNAVQRD APLDYDDSVQ RLQVLENILE NNTQWLMKLE NYIQDNMKKE MVEIQQNVVQ NQTAVMIEIG TSLLNQTAAQ TRKLTDVEAQ VLNQTTRLEL QLLQHSISTN KLEKQILDQT SEINKLQNKN SFLEQKVLDM EGKHSEQLQS MKEQKDELQV LVSKQSSVID ELEKKLVTAT VNNSLLQKQQ HDLMETVNSL LTMMSSPNSK SSVAIRKEEQ TTFRDCAEIF KSGLTTSGIY TLTFPNSTEE IKAYCDMDVG GGGWTVIQHR EDGSVDFQRT WKEYKEGFGS PLGEYWLGNE FVSQLTGQHR YVLKIQLKDW EGNEAHSLYD HFYLAGEESN YRIHLTGLTG TAGKISSISQ PGSDFSTKDS DNDKCICKCS QMLSGGWWFD ACGPSNLNGQ YYPQKQNTNK FNGIKWYYWK GSGYS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
11601
10 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol