Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Angiopoietin-2 / ANG2 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Angiopoietin-2 / ANG2, was expressed in the hosts and tags indicated.
en la oferta
Especificaciones
Número de acceso | NP_031452.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 11601 |
Nombre | Angiopoietin-2 / ANG2 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16056971
|
enQuireBio™
QP8884-EC-100UG |
100 μg |
en la oferta
100 microgramos |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
16076971
|
enQuireBio™
QP8884-EC-1MG |
1 mg |
en la oferta
1 miligramo |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
16066971
|
enQuireBio™
QP8884-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16086971
|
enQuireBio™
QP8884-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16096971
|
enQuireBio™
QP8884-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16006981
|
enQuireBio™
QP8884-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_031452.2 | |
Angiopoietin-2 / ANG2 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
11601 | |
Research Use Only | |
Angpt2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
YSNFRKSVDS TGRRQYQVQN GPCSYTFLLP ETDSCRSSSS PYMSNAVQRD APLDYDDSVQ RLQVLENILE NNTQWLMKLE NYIQDNMKKE MVEIQQNVVQ NQTAVMIEIG TSLLNQTAAQ TRKLTDVEAQ VLNQTTRLEL QLLQHSISTN KLEKQILDQT SEINKLQNKN SFLEQKVLDM EGKHSEQLQS MKEQKDELQV LVSKQSSVID ELEKKLVTAT VNNSLLQKQQ HDLMETVNSL LTMMSSPNSK SSVAIRKEEQ TTFRDCAEIF KSGLTTSGIY TLTFPNSTEE IKAYCDMDVG GGGWTVIQHR EDGSVDFQRT WKEYKEGFGS PLGEYWLGNE FVSQLTGQHR YVLKIQLKDW EGNEAHSLYD HFYLAGEESN YRIHLTGLTG TAGKISSISQ PGSDFSTKDS DNDKCICKCS QMLSGGWWFD ACGPSNLNGQ YYPQKQNTNK FNGIKWYYWK GSGYS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |