Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse 14-3-3 protein zeta / delta Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) 14-3-3 protein zeta/delta, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6899-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16006640
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001240734.1
14-3-3 protein zeta / delta Protein
Research Use Only
Ywhaz
Recombinant Protein
E. coli
MDKNELVQKA KLAEQAERYD DMAACMKSVT EQGAELSNEE RNLLSVAYKN VVGARRSSWR VVSSIEQKTE GAEKKQQMAR EYREKIETEL RDICNDVLSL LEKFLIPNAS QPESKVFYLK MKGDYYRYLA EVAAGDDKKG IVDQSQQAYQ EAFEISKKEM QPTHPIRLGL ALNFSVFYYE ILNSPEKACS LAKTAFDEAI AELDTLSEES YKDSTLIMQL LRDNLTLWTS DTQGDEAEAG EGGEN
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
22631
50 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol