Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse 14-3-3 protein zeta / delta Protein
Código de producto. p-7153759
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16066630 10 μg 10 microgramos
16006640 50 μg 50 microgramos
16056630 100 μg 100 microgramos
16086630 200 μg 200 microgramos
16096630 500 μg 500 microgramos
16076630 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16066630
Marca: enQuireBio™ QP6899ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) 14-3-3 protein zeta/delta, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001240734.1
ID de gen (Entrez) 22631
Nombre 14-3-3 protein zeta / delta Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Ywhaz
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MDKNELVQKA KLAEQAERYD DMAACMKSVT EQGAELSNEE RNLLSVAYKN VVGARRSSWR VVSSIEQKTE GAEKKQQMAR EYREKIETEL RDICNDVLSL LEKFLIPNAS QPESKVFYLK MKGDYYRYLA EVAAGDDKKG IVDQSQQAYQ EAFEISKKEM QPTHPIRLGL ALNFSVFYYE ILNSPEKACS LAKTAFDEAI AELDTLSEES YKDSTLIMQL LRDNLTLWTS DTQGDEAEAG EGGEN
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.