Learn More
enQuireBio™ Recombinant Macaque IL-15-S48AA Protein
A DNA sequence encoding the Macaca mulatta (Rhesus macaque) IL-15-S48AA, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9208-ye-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16087851
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001038196.1
IL-15-S48AA Protein
Research Use Only
IL15
Recombinant Protein
Yeast
NWVNVISDLK KIEDLIQSMH IDATLYTESD VHPSCKVTAM KCFLLELQVI SHESGDTDIH DTVENLIILA NNILSSNGNI TESGCKECEE LEEKNIKEFL QSFVHIVQMF INTS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
699616
50 μg
Not determined.
Full Length
Macaque
His
Tris-based buffer, 50% glycerol