Learn More
enQuireBio™ Recombinant Macaque IL-15-S48AA Protein
A DNA sequence encoding the Macaca mulatta (Rhesus macaque) IL-15-S48AA, was expressed in the hosts and tags indicated.
352.00€ - 3175.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001038196.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 699616 |
Nombre | IL-15-S48AA Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16037851
|
enQuireBio™
QP9208-YE-100UG |
100 μg |
1100.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16077851
|
enQuireBio™
QP9208-YE-500UG |
500 μg |
2650.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16047851
|
enQuireBio™
QP9208-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16067851
|
enQuireBio™
QP9208-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16087851
|
enQuireBio™
QP9208-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16057851
|
enQuireBio™
QP9208-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001038196.1 | |
IL-15-S48AA Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Macaque | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
699616 | |
Research Use Only | |
IL15 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
NWVNVISDLK KIEDLIQSMH IDATLYTESD VHPSCKVTAM KCFLLELQVI SHESGDTDIH DTVENLIILA NNILSSNGNI TESGCKECEE LEEKNIKEFL QSFVHIVQMF INTS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |