Learn More
enQuireBio™ Recombinant Macaque CXCL10 / Crg-2 Protein
A DNA sequence encoding the Macaca mulatta (Rhesus macaque) CXCL10 / Crg-2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7849-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16011171
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001028064.1
CXCL10 / Crg-2 Protein
Research Use Only
CXCL10
Recombinant Protein
E. coli
IPLSRTVRCT CISISNQPVN PRSLEKLEII PPSQFCPHVE IIATMKKKGE KRCLNPESKA IKNLLKAVSK ERSKRSP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
574243
50 μg
Not determined.
Full Length
Macaque
His
Tris-based buffer, 50% glycerol